HPLC-Säulen, Eurospher I
Lieferant: KNAUER
25DE181ESJ 25DE081ESJ
KNAU25DE181ESJEA 498 EUR
KNAU25DE181ESJ KNAU25DE081ESJ
HPLC-Säulen, Eurospher I
Chromatographiesäulen
Diese Eurospher I-Säulen mit Endkappen werden zur Bestimmung wasserlöslicher Vitamine, Steroide, Katecholaminen, Sedativa und in vielen anderen Anwendungsbereichen verwendet.