SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-2
Lieferant: Avantor
8175-04EA 343.57 EUR
8175-04 8175-06
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-2
Chromatographiesäulen
Ultrareine PP-Säulen mit BAKERBOND® HPLC-Medien wurden entwickelt, um Zeit zu sparen, das Arbeits- und finale Lösungsmittelvolumen zu minimieren und die Leistung zu verbessern. Der eingebaute Säulenschutzfilter und die höhere Analytkonzentration können Vorfiltrations- und Konzentrationsschritte reduzieren oder überflüssig machen.
  • Bis zu neunmal schnellere Laufzeiten als herkömmliche SPE-Säulen
  • Einzigartige laminare Konfiguration
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
  • Extraktionssäulen für Drogen
Allgemeine Anwendungen: Hydrophobe/Grundlegende Analyten (Kokain, Benzoylecgonin).
Diese SPE-Säulen können im gemischten Modus verwendet werden.