Dieser Staubsauger wurde entwickelt für die allgemeine Reinigung in kontaminationskontrollierten Umgebungen, reinraumkompatibel und ideal für die pharmazeutische Industrie.
- Einphasiger Durchflussmotor
- Fahrgestell mit 4 Laufrollen für gute Beweglichkeit
- Niedriger Geräuschpegel: nur 60 dB (A)
- Auffangkapazität von 15,2 Litern in Auffangbehälter und 7,6 Litern in Einweg-Filterbeutel
Dieses Gerät ist mit einem echten ULPA-Filter (U15), der sich hinter dem Motor befindet, und einem 3-stufigen Filtrationssystem mit ULPA-Filter U15, Stofffilter und Einweg-Filterbeutel ausgestattet.
Nur für die Trockenreinigung einsetzbar.
Für alle HEPA/ULPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.
Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).
Lieferumfang: Inklusive komplettem Werkzeugsatz