SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 und narc™-2
Lieferant: Avantor
7225-04EA 0 EUR
7225-04 7221-03
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ narc™-1 und narc™-2
Chromatographiesäulen
Ultrareine Standard-PP-SPE-Säulen werden für Proben von 0,2 bis 10 ml verwendet, wenn standardmäßige Geschwindigkeit, Rückgewinnung und Endkonzentration erforderlich sind. Diese Säulen sind ideal für die Trennung von Drogen und kleinen Molekülen. Die Säulen sind vakuumverpackt, um die Leistung des Sorbenten zu erhalten. Das optimierte Rundrohr und die Fritten werden aus hochreinen Polymeren hergestellt. Die Probenröhrchen passen in die meisten Prozessoren und Racks.
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
  • Extraktion von Verbindungen aus Probenlösungen mit einem