Sicherheitsblutlanzetten, VITREX® STERILANCE® Press II
Lieferant: Vitrex Medical A/S
393213 394213 395213 396213 398213 399213
233-0125EA 17.6 EUR
233-0125 233-0126 233-0127 233-0128 233-0130 MODU399213
Sicherheitsblutlanzetten, VITREX® STERILANCE® Press II
Blutlanzetten
Sicherheitslanzetten für Blutzucker- und andere diagnostische in vitro-Tests.
  • Nadel ist vor und nach dem Gebrauch vollständig abgeschirmt
  • Vorgespannt, durch Knopfdruck auslösend
  • Sorgt jederzeit für einwandfreie Blutproben
  • Hochwertige, ultrascharfe, dreifach angeschrägte Nadel, hohe Einstichgeschwindigkeit
Verschiedene Spitzenkonfigurationen und Eindringtiefen erfüllen die meisten Anforderungen an Kapillarblut.