Flaschen, Enghals, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F106200007 F106200008
BELAF106200007EA 166 EUR
BELAF106200007 BELAF106200008
Flaschen, Enghals, SP Bel-Art
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, mit PP-Schraubverschlüssen.
  • Recyclingcode im Boden eingeprägt
  • Wasserdicht
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, gute Temperaturbeständigkeit
Auslaufsicheres Design ideal zum Füllen und Lagern von Flüssigkeiten und Pulver.