Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0748-10-2000 0748-10-3000 0748-10-025045
NEUB0748-10-2000EA 127 EUR
NEUB0748-10-2000 NEUB0748-10-3000 NEUB0748-10-025045
Erlenmeyerkolben mit Schraubverschluss
Kolben Erlenmeyerkolben
Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld. Schraubverschluss mit PTFE-beschichteter Dichtung.