Abfallbehälter für serologische Pipetten, Bio-bin®
Lieferant: Econix
Bio-bin®
119-0228EA 202 EUR
119-0228 119-0227 119-0469 119-0226 119-0177
Abfallbehälter für serologische Pipetten, Bio-bin®
Boxen Behälter zur Abfallentsorgung
Der 6-Liter-Bio-bin® wurde speziell für die sichere Aufbewahrung von serologischen Pipetten in Labors entwickelt.
  • Hoch und schmal: Am besten mit einem Ständer verwendbar
  • Flach zusammengefaltetes, platzsparendes Design, stapelbar vor und nach der Verwendung
  • Saugfähige Bio-matt™ im Boden jedes Behälters kann 100 ml Flüssigkeit aufsaugen
  • Eingebauter Deckel und Griffe
  • Temporäre und dauerhafte Versiegelung
  • Komplett autoklavierbar