Rollrandfläschchen
Lieferant: Murray
MURRT103/V3EA 81.4 EUR
MURRT103/V3 215-3570
Rollrandfläschchen
Vials
Diese Fläschchen ohne Verschluss bestehen aus Neutralglas.
Bestellinformation: PE-Verschlussstopfen sind separat zu bestellen.