HEPES Natiumsalz ≥99,5% für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure Natriumsalz
30567.468EA 0 EUR
30567.468 30567.366 30567.297
HEPES Natiumsalz ≥99,5% für die biopharmazeutische Produktion
HEPES Natriumsalz
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Molecular Weight: 260,29 g/mol
Schmelzpunkt: > 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036463
CAS-Nummer: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/70/18366170.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Appearance Weisses kristallin.Pulver
Cell culture toxicity Passes test
DNases Nicht nachgewiesen
Identification by IR Entspricht
Proteases Nicht nachgewiesen
RNases Nicht nachgewiesen
Solubility (1 mol/l) Clear and complete
pH (1 %) 9.5 - 10.5
pKa (25°C) 7.4 - 7.7
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 2.0 %
Ca (Calcium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Zn (Zinc) Max. 5 ppm
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) Max. 0.5
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) Max. 0.5
Bioburden Max. 100 CFU/g
Endotoxin (0,2 %) Max. 0.1 EU/mg