HEPES, wasserfrei ≥99,5% für die biopharmazeutische Produktion
Lieferant: VWR Chemicals
30487.297EA
320
EUR
30487.297
30487.366
30487.468
HEPES, wasserfrei ≥99,5% für die biopharmazeutische Produktion
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)
HEPES
Formel:
C₈H₁₈N₂O₄S Schmelzpunkt: 210…215 °C Dichte: 1,448 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006158 CAS-Nummer: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Merck Index: 13,04672 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99,5 % |
Appearance | Weisses kristallin.Pulver |
Cell culture toxicity | Passes test |
DNases | Nicht nachgewiesen |
Identification by IR | Conforms to structure |
Proteases | Nicht nachgewiesen |
RNases | Nicht nachgewiesen |
Solubility (1 mol/l) | Vollständig |
pKa (20°C) | 7.45 - 7.65 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Ignition residue | Max. 0.3 % |
Water | Max. 0.5 % |
Ca (Calcium) | Max. 5 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 5 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 5 ppm |
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) | Max. 0.10 |
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) | Max. 0.10 |
Bioburden | Max. 100 CFU/g |
Endotoxin (0,2 %) | Max. 0.1 EU/mg |