Unterziehhandschuhe, Puri ESD Palm Fit
Lieferant: Puritech
PURTPFG500ESD/XXLEA 85.5 EUR
PURTPFG500ESD/XXL PURTPFG510ESD/XL PURTPFG500ESD/XL PURTPFG500ESD/S PURTPFG500ESD/L PURTPFG500ESD/M
Unterziehhandschuhe, Puri ESD Palm Fit
Handschuhe
Diese dünnen Unterziehhandschuhe aus 100% weichem Nylon mit Carbon- und PU-Beschichtung auf dem Handflächenbereich eignen sich für den Umgang mit Elektronik.
  • Handspezifisch geformt für ausgezeichnete Passform
  • Sehr gutes Tastgefühl
  • Antistatisch, verhindert schädliche statische Entladung
  • Schützt Mensch und Produkte vor statischer Elektrizität
Ideal für LSI, VLSI, Halbleiter sowie Computer und Präzisionsinstrumente.
Stärke der Beschichtung: 0,1 mm.