VWR® Mega Star 600/600R, Tischzentrifugen, belüftet/gekühlt
Lieferant: VWR Collection
521-1893EA 4730 EUR
521-1893 521-1894 521-3500 521-3501
VWR® Mega Star 600/600R, Tischzentrifugen, belüftet/gekühlt
Zentrifugen Tischzentrifugen
Diese kleinen Tischzentrifugen eignen sich ideal für Forschungs- und klinische Anwendungen in der pharmazeutischen und biotechnischen Industrie sowie für die akademische Forschung. Sie bieten eine gute Kapazität in einem kompakten Design mit einer intelligenten und einfachen Benutzeroberfläche.
  • Auto-Lock® III-Rotorsystem: Werkzeugloses Rotorwechselsystem ermöglicht schnellen Rotorwechsel
  • Mit nur einem Knopfdruck können Benutzer schnell die Rotoren wechseln und zum Reinigen leicht auf die Rotorkammer zugreifen
  • Aerosoldichte ClickSeal®-Becherkappen und Rotordeckel-Dichtungssystem: Handschuhfreundliches Öffnen/Schließen mit einer Hand
  • Zeitsparende Pulsfunktion für kurze Läufe
  • Gut sichtbares, hintergrundbeleuchtetes Display zum einfachen Ablesen der Parameter im gesamten Labor
Mega Star 600 Zentrifugen sind als belüftete oder gekühlte Version erhältlich. Die gekühlte Version mit Vorkühlfunktion eignet sich für die temperaturempfindliche Probenverarbeitung mit einer Regelung zwischen −10 und +40 °C.
Ausschwingrotor TX-150: Dieser Rotor ist für ein breites Spektrum an Ausschwingverarbeitungsanforderungen konzipiert. Es bietet hohe Geschwindigkeit und hohe Kapazität (z. B. 24×5/7 ml Blutröhrchen oder 8×15 ml konische Röhrchen) kombiniert mit der Flexibilität einer breiten Palette von Adaptern.
Bestellinformation: VWR® Mega Star 600/600R ist ohne Rotor zur freien Rotorauswahl oder als Paket inklusive Zentrifuge, TX-150-Rotor, Set aus vier runden Eimern und vier ClickSeal®-Deckeln erhältlich. Alle Modelle werden mit zwei Netzkabeln (EU- und UK-Stecker) und einem USB-Stick mit Handbüchern geliefert. Adapter müssen separat bestellt werden.