Injektionsfläschchen
Lieferant: DWK Life Sciences
700000 150865 150826D 150870
LSUK700000EA 113 EUR
LSUK700000 LSUK150865 LSUK150826D LSUK150870
Injektionsfläschchen
Vials
Die röhrenförmigen, dickwandigen Glas-Injektionsfläschchen eignen sich für diagnostische, pharmazeutische und Gesundheitsanwendungen. Sie sind aus klarem Neutralglas, Typ 1B, hergestellt.