ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, uvex 1 Damen, 8561
Lieferant: UVEX
8561.8/36 8561.8/43 8561.8/42 8561.8/41 8561.8/40 8561.8/39 8561.8/37 8561.8/35 8561.8/38
UVEX8561.8/36EA 127 EUR
UVEX8561.8/36 UVEX8561.8/43 UVEX8561.8/42 UVEX8561.8/41 UVEX8561.8/40 UVEX8561.8/39 UVEX8561.8/37 UVEX8561.8/35 UVEX8561.8/38
ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, uvex 1 Damen, 8561
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, leichter, flexibler und robuster Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem, wasserabweisendem Lederobermaterial, Zunge und Schuhkragen weich gepolstert, Zwei-Dichten-PUR-Sohle (öl- und benzinabweisend, antistatisch) ohne lackbenetzungsstörende Substanzen wie Silikone oder Phthalate.
  • Climazone-Technologie für verbesserten Tragekomfort
  • Belüftung dank Distance-Mesh-Futtermaterial
  • Herausnehmbare antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem; orthopädische Einlagen möglich
  • Rutschfeste Sohle mit Stoßdämpfung an der Ferse und vorne am