Wert Klebeband, 1900
Lieferant: 3M
1900S50 1900SI50
MMMA1900S50EA 16 EUR
MMMA1900S50 MMMA1900SI50
Wert Klebeband, 1900
Klebebänder
Das 3M™ Value Duct Tape 1900 ist ein kostengünstiges Duct Tape für allgemeine Versorgungszwecke und leichtere, nicht kritische Anwendungen. Ideal für allgemeine Anwendungen, einschließlich leichter Versiegelung, Bündelung, Markierung und provisorischer Reparaturen.
  • Polyethylen-Träger über Textilgewebe widersteht Feuchtigkeit für eine zuverlässige Versiegelungsleistung in feuchten oder feuchten Umgebungen
  • Passt sich unregelmäßigen Oberflächen an, ohne abzuheben
  • Leicht abzuwickeln und leicht zu zerreißen
Dieses Band verfügt über einen synthetischen Kautschukkleber, der bei Kontakt mit glattem Metall, Glas, Kunststoff, versiegeltem Beton und mehr haftet. Die wasserfeste Polyethylenbeschichtung dichtet gut in feuchten und feuchten Umgebungen ab.
Besonders effektiv zum Etikettieren, wenn mehr Haltbarkeit und Haltekraft erforderlich sind. Es lässt sich leicht von Hand von der Rolle abreißen, und der Stoff-Gitterstoff hilft dabei, gerade horizontale und vertikale Risse zu führen, und erhöht gleichzeitig die Festigkeit. Das Klebeband passt sich zum Abdichten konturierten oder leicht unregelmäßigen Oberflächen an.
Länge: 50 m
Zugfestigkeit: 333 N/100 mm