Waschpuffer, femto TBST™ und femto PBST™
Lieferant: G Bioscienes
786-161
786-162
786-161EA
110
EUR
786-161
786-162
Waschpuffer, femto TBST™ und femto PBST™
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Waschpuffer
Die Waschpuffer femto TBST™ und PBST™ erhöhen die Empfindlichkeit von Immunassays durch Minimierung des „Auswaschens“ von Immunagenten oder Immunkomplexen, einem Problem, das häufig im Zusammenhang mit klassischen TBST- und PBST-Puffern auftritt. Die Waschpuffer unterstützen das Erstellen sauberer Hintergründe und führen damit zu einem besseren Verhältnis von Signal und Hintergrund. Sie können bei Inkubations- und Waschvorgängen verwendet werden.