Mikroskop-Objektträger, Snowcoat®
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
3808100GEIP 3808100GEP
LEIH3808100GEIPEA 177 EUR
LEIH3808100GEIP LEIH3808100GEP
Mikroskop-Objektträger, Snowcoat®
Objektträger Mikroskop-Objektträger
Diese Objektträger eignen sich optimal zur Verwendung mit xylolbeständigen Kugelschreibern oder Stiften
  • Geschliffene Kanten
  • Sechs Farben verfügbar
  • Einfache farbcodierte Kennzeichnung