Oberflächenschutzpapiere, LabSorb
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
146298 146313 146317 146289 146299 146306 146287 146318 146297 146314 146288
115-0575EA 350 EUR
115-0575 115-0578 115-0577 115-0576 BINZ146299 BINZ146306 BINZ146287 BINZ146318 BINZ146297 BINZ146314 BINZ146288
Oberflächenschutzpapiere, LabSorb
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Das zweischichtige LabSorb Papier schützt Labortischflächen und Arbeitsbereiche vor verschütteten Chemikalien, korrosiven Materialien sowie infektiösen oder radioaktiven Substanzen. Flüssigkeiten werden schnell in der oberen Schicht aus Cellulosematerial aufgenommen. Eine dünne Beschichtung aus Polyethylen, die als Träger für die absorbierende Schicht dient, verhindert ein Durchsickern zur Oberfläche des Arbeitstisches.
  • Obere Schicht besteht aus äußerst saugfähiger Cellulose, die Flüssigkeiten schnell einschließt
  • Untere Schicht ist eine undurchlässige Polyethylen-Beschichtung, die eine Kontamination der abgedeckten Oberfläche verhindert
  • Hohes Aufnahmevermögen
  • Kann mit Desinfektionsmitteln behandelt werden, um biologische Kontaminationen zu verhindern
Dieses Papier kann für den Gebrauch in klinischen Laboren mit Desinfektionsmitteln behandelt werden, um biologische Kontaminationen zu verhindern. Die beschichteten Papiere eignen sich zum Auslegen von Chemikalienlagerbereichen, Laborschalen und Versuchstierkäfigen.
Grundgewicht: 140 g/m²
Wasseraufnahme: 150%