VWR®, Gestelle für 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Lieferant: VWR Collection
525-0627EA 15.8 EUR
525-0627 525-0628 525-0626 525-0621 525-0622 525-0623 525-0624 525-0625
VWR®, Gestelle für 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP.
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to −80 °C
  • Angular at one end to stack and handle easily
  • DNase-/RNase-free and non pyrogenic
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Geeignet für VWR® Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden. Jede Vertiefung verfügt über eine Identifikationsnummer (1 bis 25).
Mit Elektronenstrahlen sterilisiert.
Bestellinformation: Farblich sortierte Sets enthalten je ein blaues, grünes, oranges, rotes und gelbes Gestell.
Verpackung: 5 Gestelle pro Beutel. Für größere Bestellungen: 5 Gestelle/Beutel und 10 Beutel pro Packung.