VWR®, Probenflaschen
Lieferant: VWR Collection
215-1900EA 106 EUR
215-1900 215-1901
VWR®, Probenflaschen
Vials
Probenflaschen aus PTFE.
  • Ideal zur Lagerung von aggressiven oder teuren Materialien
  • Geeignet für kleinvolumige Reaktionen bei niedrigem Druck
  • Sich verjüngender Innenraum für einfache Entnahme des Inhalts
  • Dickwandige Konstruktion