Zinkacetat Dihydrat 99,0-101,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Zink(II)acetat Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zinkdiacetat Dihydrat, Essigsäure Zinksalz Dihydrat, Essigsäure Zinksalz-Dihydrat
4296-01EA
100.07
EUR
4296-01
4296-07
4296-R
Zinkacetat Dihydrat 99,0-101,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Zinkacetat Dihydrat
Crystals. Lot analysis on label.
- Lot analysis on label
Formel:
(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O Molecular Weight: 219.51 g/mol Schmelzpunkt: 237 Dichte: 1.74 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066961 CAS-Nummer: 5970-45-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,10256 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.0 - 101.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.005% |
ACS - Assay ((CH₃COO)₂Zn·2H₂O) | 99.0 - 101.0 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 6.0 - 7.0 |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.002 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
ACS - Lead (Pb) | ≤0.002 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
ACS - Potassium (K) | ≤0.01 % |
ACS - Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |