Essigsäure ≥99%, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethansäure
85030.270EA 827 EUR
85030.270 85030.230
Essigsäure ≥99%, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99%
Ag (Silber) 50 ppt
Al (Aluminium) 50 ppt
As (Arsen) 50 ppt
Ba (Barium) 10 ppt
Be (Beryllium) 10 ppt
Bi (Bismut) 10 ppt
Ca (Calcium) 50 ppt
Cd (Cadmium) 10 ppt
Ce (Cer) 10 ppt
Co (Cobalt) 10 ppt
Cr (Chrom) 10 ppt
Cs (Cäsium) 10 ppt
Cu (Kupfer) 10 ppt
Dy (Dysprosium) 1 ppt
Er (Erbium) 1 ppt
Eu (Europium) 1 ppt
Fe (Eisen) 50 ppt
Ga (Gallium) 10 ppt
Gd (Gadolinium) 1 ppt
Ge (Germanium) 10 ppt
Hf (Hafnium) 10 ppt
Ho (Holmium) 1 ppt
In (Indium) 1 ppt
K (Kalium) 50 ppt
La (Lanthanum) 1 ppt
Li (Lithium) 10 ppt
Lu (Lutetium) 10 ppt
Mg (Magnesium) 50 ppt
Mn (Mangan) 10 ppt
Mo (Molybdän) 10 ppt
Na (Natrium) 100 ppt
Nd (Neodym) 1 ppt
Ni (Nickel) 50 ppt
Pb (Blei) 10 ppt
Pr (Praseodym) 1 ppt
Pt (Platin) 50 ppt
Rb (Rubidium) 10 ppt
Re (Rhenium) 10 ppt
Rh (Rhodium) 50 ppt
Ru (Ruthenium) 50 ppt
Sb (Antimon) 50 ppt
Sc (Scandium) 10 ppt
Se (Selen) Information only
Sm (Samarium) 1 ppt
Sn (Zinn) 50 ppt
Sr (Strontium) 10 ppt
Tb (Terbium) 1 ppt
Te (Tellur) 1 ppt
Th (Thorium) 1 ppt
Ti (Titan) 10 ppt
Tl (Thallium) 10 ppt
Tm (Thulium) 1 ppt
U (Uran) 1 ppt
V (Vanadium) 10 ppt
W (Wolfram) 10 ppt
Y (Yttrium) 1 ppt
Yb (Ytterbium) 1 ppt
Zn (Zink) 50 ppt
Zr (Zirkon) 10 ppt