Diethylpyrocarbonat
Lieferant: G Bioscienes
Achtung
Synonyme: Diethyldicarbonat, Pyrokohlensäurediethylester, DEPC
RC-042 RC-041
RC-042EA 309 EUR
RC-042 RC-041
Diethylpyrocarbonat
Diethylpyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Siedepunkt: 93
Dichte: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009106
CAS-Nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088