Verschlussklemmen für Beutel, WeLoc®
Lieferant: WELOC
S1207001 S1206004 S1207004 S1211001 S1215001 S1222001 S1232001 S1206001_U S1207005 S1205004
312-0106EA 63.3 EUR
312-0106 312-0105 312-0107 312-0108 312-0109 312-0110 312-0111 WELOS1206001_U WELOS1207005 WELOS1205004
Verschlussklemmen für Beutel, WeLoc®
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Diese Verschlussklemmen bestehen aus hochwertigem PA und eignen sich daher perfekt für den Einsatz in der anspruchsvollen Pharmazie- und Laborumgebung. Die Klemmen helfen bei der Einhaltung der Hygienestandards, indem sie angebrochene Beutel oder Säcke mit Rohwaren und -materialien, wie Pulver und Flüssigkeiten, sicher verschließen.
  • Das Wiederverschließen teilweise verwendeter Beutel verringert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Verringerung des Risikos von Leckagen oder Unfällen
  • Hergestellt aus robustem und langlebigem Material
  • Hergestellt in Schweden unter strengen Hygienebedingungen
  • Die Klemmen können vor ihrer Wiederverwendung per Autoklav, EtO oder Gammastrahlung sterilisiert werden