VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel
Lieferant: VWR Collection
216-1509EA 108 EUR
216-1509 216-1525 216-1526 216-1527 216-1528 216-1529 216-1530 216-1531 216-1532 216-1533 216-1537 216-1538 216-1539 216-1493 216-1494 216-1495 216-1496 216-1497 216-1498 216-1499 216-1503 216-1506 216-1507 216-1508
VWR®, Eisbehälter, mit oder ohne Deckel
Eisbehälter
Polyurethanschaum.
  • Temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
  • Extrem robust, auslaufsicher, stapelbar, leicht
  • Erhältlich in drei Größen und vier Farben
  • Stapelbar: Spart Platz auf der Arbeitsfläche
  • Design mit Ausgießkante, für einfache Entleerung von Flüssigkeiten
  • Mit Deckel zur Reduzierung der Verdampfung
Diese Behälter sind ideal für die Aufbewahrung von Proben und zur Erhaltung der warmen oder kalten Temperaturen von Flaschen, Reagenzgläsern, Lösungen und Kulturen. Geeignet für die Verwendung mit Trockeneis, Wassereis und Salzlösung. Nur für Tiefkühllagerung.