Deckel für 4"-Chipschalen, H44
Lieferant: ENTEGRIS
H44-02LR-66C02 H44-02A-5413 H44-02B-66C02 H44-02B-1216 H44-02C-62C02 H44-02C-66C02 H44-02-1201 H44-02-1216 H44-02-1415 H4402-15-74D10 H44-02-74D10 H44-02A-62C02 H44-02A-66C02 H44-02B-62C02 H4402RM66C02
ENTEH44-02LR-66C02EA 0 EUR
ENTEH44-02LR-66C02 ENTEH44-02A-5413 ENTEH44-02B-66C02 ENTEH44-02B-1216 ENTEH44-02C-62C02 ENTEH44-02C-66C02 ENTEH44-02-1201 ENTEH44-02-1216 ENTEH44-02-1415 ENTEH4402-15-74D10 ENTEH44-02-74D10 ENTEH44-02A-62C02 ENTEH44-02A-66C02 ENTEH44-02B-62C02 ENTEH4402RM66C02
Deckel für 4"-Chipschalen, H44
Deckel Lids for Laboratory Vessels/Containers
Nachfolgend sind Tablettabdeckungen aus verschiedenen Standardmaterialien abgebildet.
  • STAT-PRO® 150-Abdeckungen und -Schalen werden nicht für die Verwendung mit Behältnissen unter .012" empfohlen
  • STAT-PRO® 150-Materialabdeckungen werden nur für die Verwendung mit STAT-PRO® 150-Materialschalen empfohlen
Artikel sind wahrscheinlich nicht in allen Ländern verfügbar. Wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.