Transportbehälter für einzelne Wafer Größe 76,2 mm (3"), 82,6 mm (3,25") oder 90 mm
Lieferant: ENTEGRIS
H22-301-0615 H22-30-0615_U H22-302-0815 H22-302A-0615 H22-302-0615
216-1747EA 0 EUR
216-1747 ENTEH22-30-0615_U ENTEH22-302-0815 216-2364 216-1748
Transportbehälter für einzelne Wafer Größe 76,2 mm (3"), 82,6 mm (3,25") oder 90 mm
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Versandbehälter
Konische Tasche fasst einen Wafer mit aktiver Seite nach unten, wobei nur die Kanten des Wafers berührt werden.
  • Feder hält Wafer zurück und minimiert Partikelbildung
  • Stapelbar für die effiziente Nutzung von Lagerplatz
  • Lose oder eingerastet stapelbar, entweder Schale auf Schale oder Deckel auf Schale
  • Praktischer Aufschraubdeckel
  • Große Fläche auf dem Deckel bietet Platz zur Beschriftung
Bitte beachten Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.