Transportbehälter für einzelne Wafer, Wafergröße 150 mm
Lieferant: ENTEGRIS
H22-60-0615 H22-602-0615 H22-601-0615 H22-601-62C02 H22-60-62C02 H22-602-62C02
216-2357EA 0 EUR
216-2357 216-2360 216-2358 216-2359 216-2362 216-2361
Transportbehälter für einzelne Wafer, Wafergröße 150 mm
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Versandbehälter
Für Transport- und Lagerungsanwendungen.
  • Hält einen Wafer mit aktiver Seite nach unten in einer konischen Tasche, wobei nur die Kanten des Wafers berührt werden
  • Feder hält den Wafer sicher fest, um die Entstehung von Partikeln zu minimieren
  • Aufschraubbarer Deckel sorgt für sicheren Verschluss und einfaches Öffnen
  • Große Oberfläche bietet ausreichend Platz für die Kennzeichnung
  • Stapelbare Transportboxen ermöglichen eine effiziente Nutzung des Lagerraums