Natriumperiodat 99,8-100,3% (durch Iodometrie), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriumtetroxoiodat(VII), Natriummetaperiodat
Veränderungsmanagement-Kategorie = N
3756-01EA
1235.87
EUR
3756-01
3756-04
Natriumperiodat 99,8-100,3% (durch Iodometrie), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Natriumperiodat
- Lot analysis on label
Formel:
NaIO₄ Molecular Weight: 213.89 g/mol Siedepunkt: 300 Schmelzpunkt: 175 Dichte: 3.87 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003534 CAS-Nummer: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,08714 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.8 - 100.3% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.02% |
Assay (NaIO₄) (by iodometry) | 99.8 - 100.3 % |
Other Halogens (as Cl) | ≤0.02 % |
Trace Impurities - Manganese (Mn) | ≤3.000 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |