Natriumthiosulfat, anhydrous 98,0, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
3953-01EA 78.7 EUR
3953-01 3953-09
Natriumthiosulfat, anhydrous 98,0, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (Na₂S₂O₃) ≥98.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Sulfide (S) ≤1 ppm
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable