Tetrachlorethylen ≥99,0% (durch GC) stabilisiert, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylentetrachlorid, Perchlorethylen, Tetrachlorethen
Stabilisierung:
3-5 ppm Stabilisator
9465-01EA
95.65
EUR
9465-01
9465-03
Tetrachlorethylen ≥99,0% (durch GC) stabilisiert, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Tetrachlorethylen
Formel:
C₂Cl₄ Molecular Weight: 165.83 g/mol Siedepunkt: 121,1 Schmelzpunkt: –22 °C Dichte: 1.63 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000834 CAS-Nummer: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,09332 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (Cl₂C:CCl₂) (by GC) | ≥99.0 % |
Residue after Evaporation | ≤0.0050 % |
Acidity (as HCl) | ≤0.002 % |
Alkalinity (as NaOH) | ≤0.002 % |
Free Chlorine (as Cl₂) | Passes Test |
Chloride (Cl) | ≤1.0 ppm |
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤0.005 % |
Contains 3 - 5 ppm of stabilizer. |