Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Unter Stickstoff abgepackt
84866.290EA
134
EUR
84866.290
84866.320
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
EINECS:
200-835-2 UN: 1648 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Nominal concentration (V/V) | 0.095 - 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.005 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (235 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (245 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |