Zubehör für gekühlte Bäder und Kältethermostate, Optima™
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
VTP2-FLST12 VTP2-FLST26 VTP2-FLST5 VTP2-LT
GRANVTP2-FLST12EA 633 EUR
GRANVTP2-FLST12 GRANVTP2-FLST26 GRANVTP2-FLST5 462-0590
Zubehör für gekühlte Bäder und Kältethermostate, Optima™
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme
Hochdruckpumpen für den Einsatz bei Anwendungen, die einen höheren Druck als die interne Pumpe erfordern, um den Durchfluss aufrechtzuerhalten.
  • Geräuscharmes und kompaktes Design
Max. Flussrate / max. Druck:
VTP1: 9 L/min, 1 bar
VTP2: 12 L/min, 1,66 bar
Rohrdurchmesser (Einlass/Auslass) 12,7 mm
Lieferumfang: Lieferung mit Rohranschlüssen und Spezialdeckel zur Montage am Tank
Bitte beachten Durch den Einsatz dieser optionalen Pumpen wird der Arbeitsbereich verkleinert und zusätzliche Wärme an das Bad übertragen, sodass die erreichbare Mindesttemperatur (mit oder ohne) Zusatzkühlung erhöht wird.