Heizhauben, WHLG2-Serie
Lieferant: WINKLER
WHLG2E000050RC WHLG2E000250RC WHLG2E000500RC WHLG2E000100RC WHLG2E001000RC WHLG2E002000RC WHLG2E003000RC
WINKWHLG2E000050RCEA 0 EUR
WINKWHLG2E000050RC WINKWHLG2E000250RC WINKWHLG2E000500RC WINKWHLG2E000100RC WINKWHLG2E001000RC WINKWHLG2E002000RC WINKWHLG2E003000RC
Heizhauben, WHLG2-Serie
Heizgeräte Heizhauben
Für Rundkolben. Die Heizhauben haben einen gehäkelten Außenmantel aus Glasseide.
  • Höchsttemperatur 450 °C
  • Hauben für 50- und 100-ml-Kolben haben eine Heizzone, größere Geräte haben je nach Modell zwei Heizzonen
  • Lösbare Steckverbindung (Kabellänge 0,5 m)
  • RCD-Personenschutzstecker mit 1-m-Kabel
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable