Probenschaufeln, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-1007 5378-1001 5378-1002 5378-1003 5378-1004 5378-1005 5378-1006 5378-1008 5378-1013 5378-1014 5378-1015 5378-1016 5378-1019 5378-1020
231-0521EA 21.95 EUR
231-0521 231-0515 231-0516 231-0517 231-0518 231-0519 231-0520 231-0522 BURK5378-1013 BURK5378-1014 BURK5378-1015 BURK5378-1016 BURK5378-1019 331-0364
Probenschaufeln, SteriPlast®
Schaufeln
PS, weiß. Diese Schaufeln sind ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten und Pasten. Verfügbar mit oder ohne transparenten Deckel. Die Modelle mit Deckel können nach der Probennahme sofort wieder verschlossen werden, damit sichergestellt ist, dass die Probe steril und kontaminationsfrei bleibt.
  • Einzeln verpackt, mit Gammastrahlen sterilisiert
  • Herstellung, Montage und Verpackung gemäß ISO-Reinraumklasse 7
  • Gemäß EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Aufgrund der speziellen Griffkonstruktion und der leicht angewinkelten Kante steht die Schaufel horizontal und kann abgelegt werden, ohne dass Material austritt.