Probenlöffel, LaboPlast
Lieferant: BURKLE
5378-0011 5378-0012
231-0513EA 41.75 EUR
231-0513 231-0514
Probenlöffel, LaboPlast
Löffel
PS, weiß. Diese Löffel zum Einmalgebrauch sind ideal für die Probenahme von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
  • Erhältlich mit einer Kapazität von 2,5 ml (ähnlich wie Teelöffel) und 10 ml (ähnlich wie Esslöffel)
  • Herstellung, Montage und Verpackung gemäß ISO-Reinraumklasse 7
  • Gemäß EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
  • Einzeln verpackt