Probenlöffel, SteriPlast
Lieferant: BURKLE
5378-1011 5378-1012
231-0525EA 44.4 EUR
231-0525 231-0526
Probenlöffel, SteriPlast
Löffel
PS, weiß. Diese Löffel zum Einmalgebrauch sind ideal für die Probenahme von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
  • Erhältlich mit einer Kapazität von 2,5 ml (ähnlich wie Teelöffel) und 10 ml (ähnlich wie Esslöffel)
  • Herstellung, Montage und Verpackung gemäß ISO-Reinraumklasse 7
  • Gemäß EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
  • Einzeln verpackt, mit Gammastrahlen sterilisiert