Schnelltest mit visuellem Farbvergleich, freies Chlor
Lieferant: Hach
1454201
1454202
HACH1454201EA
176
EUR
HACH1454201
HACH1454202
Schnelltest mit visuellem Farbvergleich, freies Chlor
Umwelt-Prüfkits
Einfache, kostengünstige und schnelle visuelle Farbbestimmung.
Visueller DVD-Testsatz für freies Chlor, mit dem der Chlorgehalt vor Ort oder im Labor präzise gemessen werden kann.
Lieferumfang: Reagenzflasche, ein Stopfen, Farbvergleichsbox (Komparator), Farbscheibe, Röhrchen, Anleitungsblatt und Tragekoffer.