Kjeldahl-Tabletten
Lieferant: Merck
1.10958.0250 1.10958.1000 1.15348.0250 1.15348.1000 1.17958.0250 1.16469.0250 1.16469.1000 1.18348.0250 1.18469.0250
1.10958.0250EA 249 EUR
1.10958.0250 1.10958.1000 1.15348.0250 1.15348.1000 1.17958.0250 1.16469.0250 1.16469.1000 1.18348.0250 1.18469.0250
Kjeldahl-Tabletten
Aufschlusssysteme Kjeldahl-Tabletten und Reagenzien
Ergänzend zu den 5 g Kjeldahltabletten, die dem Aufschluss als Katalysator zugefügt werden, sind von Merck Millipore auch Tablettengrößen mit 3,5 g Gewicht erhältlich. Damit sind flexible Einstellungen des Katalysator/Schwefelsäure-Verhältnisses möglich.
  • Die 3,5 g Tabletten werden für den Mikroaufschluss eingesetzt
  • Einfach zu handhabendes PE-Verpackungskonzept