VWR® Traceable®, Thermometers for Refrigerators and Freezers
Lieferant: VWR Collection
620-2211EA 269 EUR
620-2211 620-2212 620-2213 620-2214 620-2215 620-2216 620-2217
VWR® Traceable®, Thermometers for Refrigerators and Freezers
Thermometer Digitalthermometer
Diese Thermometer sind für die Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren konzipiert. Fühler in Flaschen werden zur Überwachung der Lagerbedingungen für Impfstoffe oder andere wichtige Proben verwendet.
  • Festes 1-Minuten-Aufzeichnungsintervall
  • Speichern bis zu 10 einzigartige Alarmvorkommen
  • Können über 1 Million Temperaturbeobachtungen speichern
  • Rohdaten auf dem Gerät können nicht überschrieben oder verändert werden
  • Statusanzeigen: Batterie schwach, Speicher voll, USB-Datenübertragung und Status von aktivem Alarm
Flaschenfühler mit nicht-toxischem Glykol/Bullet-Fühler/Edelstahlfühler mit 3-m-Kabel.
Standards: Rückführbar auf NIST. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001. Entsprechen den aktuellen CDC-Anforderungen und zusätzlichen Empfehlungen für die Lagerung und Überwachung von Impfstoffen. Können in Umgebungen verwendet werden, die 21 CFR 11 entsprechen müssen.
Lieferumfang: Werden mit Batterien, Universaladapter, Ständer, VELCRO®, Magnetstreifen, Wandhalterung und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.