VWR®, Zellsiebe
Lieferant: VWR Collection
732-2757EA 57.2 EUR
732-2757 732-2758 732-2759
VWR®, Zellsiebe
Zellsiebe
Diese Zellsiebe sind aus einem robusten Nylonnetz mit Poren in gleichmäßigem Abstand hergestellt und sind sterile, leicht zu bedienende Vorrichtungen zur schnellen Isolierung von Primärzellen für eine konsistente, einheitliche Einzelzellsuspension aus Gewebe. Entwickelt für den Schutz wertvoller Durchflusszytometrie- und Zellsortiergeräte durch das zuverlässige Entfernen von Klumpen und Partikeln von Zellsuspensionen und klinischen Proben vor der Analyse.
  • Verfügbar mit drei Maschenweiten in verschiedenen Farben zur einfachen Unterscheidung
  • Ein verlängerter Rand am Sieb ermöglicht die aseptische Handhabung mit Pinzetten
  • Gebrauchsfertig, mit Elektronenstrahlen sterilisiert
  • Einzeln verpackt
  • Passt in die meisten konischen 50 ml-Röhrchen
  • Frei von DNase und RNase, nicht pyrogen
ISO 9001, ISO 13485
Standards: ISO 9001, ISO 13485