pH-Indikatorlösung, breiter Bereich pH 4 - 10
Lieferant: Hach
Synonyme:
Mischindikator
2329332
2329649
HACH2329332EA
31.9
EUR
HACH2329332
HACH2329649
pH-Indikatorlösung, breiter Bereich pH 4 - 10
pH-Indikatorlösung
Wide range of pH indicator solutions used for visual determination of pH, using test kits.
Method:10222