Mikrobiologisches Testkit, MEL/MF tragbares Labor
Lieferant: Hach
2569700 2580100
702-0011EA 6410 EUR
702-0011 HACH2580100
Mikrobiologisches Testkit, MEL/MF tragbares Labor
Mikrobiologische Testsysteme Tests zur Überprüfung von Mirkoorganismen
Das Total Coliform MEL Laboratory wurde für Analytiker entwickelt, die tragbare oder kleine mikrobiologische Testmöglichkeiten benötigen. Von einem abgelegenen Feldstandort bis hin zu einem kleinen mikrobiologischen Labor innerhalb Ihres bestehenden Labors bietet dieses MEL alle Geräte und Zubehörteile, um mikrobiologische Analysen durchzuführen.
Bestellinformation: Benötigte Medien müssen separat bestellt werden.
Lieferumfang: Das Kit umfasst einen tragbaren Inkubator und ein Gestell, ein Thermometer, Whirlpak-Beutel mit Thiosulfat (200), Filtertrichter/Pad-Einheiten (200), einen Alkoholbrenner (Alkohol muss separat bestellt werden), ein Vakuumfiltrationsgerät, einen Kolonienzähler, eine Lupe und einen Permanentmarker.