Kapillarsäulen, DB-35
Lieferant: Agilent
122-1932 122-1962 123-1932 123-1933 125-1912 125-1932 125-1937
HEWL122-1932EA 735 EUR
HEWL122-1932 HEWL122-1962 HEWL123-1932 HEWL123-1933 HEWL125-1912 HEWL125-1932 HEWL125-1937
Kapillarsäulen, DB-35
Chromatographiesäulen
Sie sind mit Lösungsmittel abspülbar sowie geringes Bluten und haben eine Säule mit niedriger oder mittlerer Polarität ideal für GC/ GC. Sie eignen sich für CLP-Pestizide.
  • Ausgezeichnete Inertheit gegenüber aktiven Verbindungen
  • Verbesserte massenspektrale Integrität
  • Verbunden und quervernetzt
Methylpolysiloxan
Max. Temperatur: 40 bis 320/340 °C