VWR® Traceable® logger trac, Temperatur-Datenlogger
Lieferant: VWR Collection
620-2322EA 233 EUR
620-2322 620-2324
VWR® Traceable® logger trac, Temperatur-Datenlogger
Datenlogger
Dieser Temperatur-Datenlogger dient der Aufzeichnung, Anzeige und Übermittlung von Daten beim Transport und bei der Lagerung von Produkten.
  • Wiederverwendbares Gerät mit aktivem LCD-Display für kumulative Dauer der Temperaturabweichung von vorher festgelegten Minimum-/Maximum-Werten, die sofort angezeigt und bei Bedarf heruntergeladen werden können
  • LCD-Display zeigt den laufenden Alarmzähler auf Grundlage des zulässigen Temperaturbereichs und des Aufzeichnungsintervalls an: Alarmzähler zählt hoch, wenn der Messwert während des Aufzeichnungsintervalls die
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Display LCD
Schnittstelle
Gewicht 0,65 oz.
Datenspeicher - Anzahl der Messwerte 7680