Kapillarsäulen, HP-FFAP
Lieferant: Agilent
19091F-102 19091F-105 19091F-105E 19091F-112 19091F-112E 19091F-115 19091F-115E 19091F-413 19091F-433 19095F-120 19095F-121 19095F-123 19091F-102E
HEWL19091F-102EA 633 EUR
HEWL19091F-102 HEWL19091F-105 HEWL19091F-105E HEWL19091F-112 HEWL19091F-112E 558-0238 HEWL19091F-115E HEWL19091F-413 HEWL19091F-433 558-0398 558-0399 558-0247 HEWL19091F-102E
Kapillarsäulen, HP-FFAP
Chromatographiesäulen
Diese Säulen sind für die Analyse flüchtiger Fettsäuren und Phenole konzipiert.
  • Hohe Polarität
  • Temperaturbereich von 60 bis 240/250 °C
  • Gebunden und quervernetzt
  • Mit Lösungsmittel abspülbar
Mit Nitroterephthalsäure modifiziertes Polyethylenglykol.