Adapter für Abluftfilter für Justrite- und CPC-Kanister
Lieferant: S.C.A.T.
107617 107610 318957 160524 160527 160529 108181
SCTV107617EA 39.9 EUR
SCTV107617 SCTV107610 SCTV318957 SCTV160524 SCTV160527 SCTV160529 SCTV108181
Adapter für Abluftfilter für Justrite- und CPC-Kanister
Fittings und Verbinder
Spezialadapter zum Anschliessen eines SCAT-Abluftfilters an die Kanister der Hersteller Justrite und CPC.
  • Hergestellt aus PEHD-EC Material
  • Passend für GL 14 (f) Gewinde auf CPC (m) Kupplung
Kompatibel für alle SCAT-Abluftfilter der Größen klein, mittel und groß.