Etagenwagen
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
7500468 7500661
139-0771EA 841 EUR
139-0771 139-0772
Etagenwagen
Transportwagen
Transportwagen in stabiler Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl mit Vierkantrohren von 25×25 mm und zwei glatten, festgeschweißten Tischplatten.
  • Fahrbar auf vier Lenkrollen, davon zwei feststellbar
  • Rollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, antistatisch, mit Wandabweisern