Die vielseitigen digitalen Blockthermostate bieten Temperaturgenauigkeit und -konstanz für reproduzierbare Ergebnisse, sowie eine große Auswahl an Blöcken zur Aufnahme von verschiedenen Röhrchen. Die Geräte verfügen über digitale Bedienelemente, eine Zeit- und Temperatur-Anzeige und einen langlebigen, pulverbeschichteten Stahlkörper. Ideal für die Probenvorbereitung, Enzymkonservierung, Enzym-Substrat-Reaktionen, DNA-Amplifikation, Elektrophoresegel-Degenerierung und Serumkoagulation. Verschiedene Modelle für 1, 2 und 4 austauschbare, modulare Blöcke für eine Vielzahl von Gefäßen und Anwendungen sind verfügbar.
- Integrierter Temperaturfühler für hervorragende Temperaturgenauigkeit und -regelung
- Genaue Temperaturregelung mit PID-Regelkreis
- Temperaturkalibrierung ermöglicht es dem Benutzer, die Temperatur auf den gewünschten Wert zu versetzen
- Timer ermöglicht dem Benutzer die genaue Überwachung der Aufheizzeit
- Austauschbare Probenblöcke aus einer Aluminiumlegierung bieten Vielseitigkeit und ermöglichen eine einfache Reinigung und Desinfektion
Lieferumfang: Lieferung mit Blockentnahmewerkzeug, aber ohne Blöcke, diese müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten * RT = Umgebungstemperatur
Hinweis: Temperaturkonstanzwert liegt bei 37 °C.